2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70053-1G
OR70053-25G
OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA
1290
CZK
APOSOR70053-1G
APOSOR70053-25G
APOSOR70053-5G
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
2-Bromo-3-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₄BrNO₃ Bod tání: 114…116 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08704555 CAS číslo: 101935-40-4 |