4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
OR70052-1G
OR70052-250MG
OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA
827
CZK
APOSOR70052-1G
APOSOR70052-250MG
APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Vzorec:
C₁₃H₁₁Br Bod tání: 136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466236 CAS číslo: 50670-49-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...