Tisk…
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 622 CZK
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Vzorec: C₁₆H₁₁Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369916
CAS číslo: 204530-94-9