Tisk…

2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR70050-100G OR70050-25G OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA 15870 CZK
APOSOR70050-100G APOSOR70050-25G APOSOR70050-5G
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, technická kvalita
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate

When melted, may contain small amount of sediment.

Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Bod tání: 39…42 °C
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863693
CAS číslo: 40398-03-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR