Tisk…
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 2860 CZK
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 54…55 °C/7mmHg
Hustota: 1,0609 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03789633
CAS číslo: 77342-93-9