Tisk…
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 5290 CZK
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056935
CAS číslo: 27512-72-7
UN: 3261
ADR: 8,III