Tisk…
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 4960 CZK
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11554177
CAS číslo: 115363-11-6