3-Amino-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR7004-25G
OR7004-5G
OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA
3840
CZK
APOSOR7004-25G
APOSOR7004-5G
APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Vzorec:
C6H8N2 Bod varu: 155 °C/21mmHg Bod tání: 59…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112508 CAS číslo: 3430-19-1 |