Tisk…
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OR70038-1G OR70038-250MG OR70038-5G
APOSOR70038-1GEA 2940 CZK
APOSOR70038-1G APOSOR70038-250MG APOSOR70038-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.599 g/mol
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00229988
CAS číslo: 262450-64-6