Tisk…
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 7280 CZK
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,14 g/mol
Bod tání: 73…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079720
CAS číslo: 74447-73-7