Tisk…
terc-Butanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 2870 CZK
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
terc-Butanol 99%
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
MW: 74.12
Bod varu: 83 °C
Bod tání: 23…26 °C
Hustota: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004464
CAS číslo: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577