1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
OR7003-100G
OR7003-25G
OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA
1370
CZK
APOSOR7003-100G
APOSOR7003-25G
APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,29 g/mol Bod tání: 78…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02094488 CAS číslo: 123855-51-6 |