Tisk…
4-Cyano-1-butyne 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70029-1G OR70029-5G OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA 1040 CZK
APOSOR70029-1G APOSOR70029-5G APOSOR70029-25G
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Vzorec: C₅H₅N
Bod varu: 79 °C/35mmHg
Hustota: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041563
CAS číslo: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III