Tisk…
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 5000 CZK
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999983
CAS číslo: 192642-85-6