Tisk…
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl benzyloxycarbamate, N-(Benzyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 1700 CZK
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₃
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191873
CAS číslo: 79722-21-7