Tisk…
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 622 CZK
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Vzorec: C₁₈H₂₄N₂
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863731
CAS číslo: 72914-19-3