Tisk…

6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine

OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-5GEA 1080 CZK
APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Bod varu: 286 °C
Bod tání: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059776
CAS číslo: 4411-80-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR