Tisk…

Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR70004-10G OR70004-1G OR70004-5G
APOSOR70004-10GEA 3540 CZK
APOSOR70004-10G APOSOR70004-1G APOSOR70004-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690330
CAS číslo: 287714-35-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR