Tisk…
Thymoquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
OR70000-1G
APOSOR70000-1GEA 830 CZK
APOSOR70000-1G
Thymoquinone
Thymoquinone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Bod varu: 230…232 °C
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001602
CAS číslo: 490-91-5
EINECS: 207-721-1