Tisk…
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
OR6999-100G OR6999-25G OR6999-5G
APOSOR6999-100GEA 3110 CZK
APOSOR6999-100G APOSOR6999-25G APOSOR6999-5G
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
MW: 149.94
Bod tání: 237…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151823
CAS číslo: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5