Tisk…

(3-Formylfenyl)boronová kyselina

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid

OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 2480 CZK
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Bod tání: 109…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161356
CAS číslo: 87199-16-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR