Tisk…
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6997-1G OR6997-5G OR6997-25G
APOSOR6997-1GEA 5960 CZK
APOSOR6997-1G APOSOR6997-5G APOSOR6997-25G
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizin-6-yl)-(2E)-propenoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567779
CAS číslo: 386715-44-2