Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 6520 CZK
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇ClO₂S
Bod tání: 232…235 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319431
CAS číslo: 386715-46-4