2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6995-100G
OR6995-1KG
OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA
1040
CZK
APOSOR6995-100G
APOSOR6995-1KG
APOSOR6995-500G
2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod tání: 173…177 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002454 CAS číslo: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 |