Tisk…
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 622 CZK
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238866
CAS číslo: 50593-92-5