Tisk…
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G
APOSOR6985-1GEA 10550 CZK
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Bod tání: 275 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216532
CAS číslo: 212755-81-2