Tisk…
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 2690 CZK
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 296 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040746
CAS číslo: 5337-79-1