Tisk…

2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(2-Carboxypyridin-6-yl)malondialdehyde

OR6983-1G OR6983-5G OR6983-25G
APOSOR6983-1GEA 3870 CZK
APOSOR6983-1G APOSOR6983-5G APOSOR6983-25G
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Bod tání: 280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216531
CAS číslo: 212755-80-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR