Tisk…
4-Bromosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR6981-5G OR6981-1G OR6981-25G
APOSOR6981-5GEA 1080 CZK
APOSOR6981-5G APOSOR6981-1G APOSOR6981-25G
4-Bromosalicylaldehyde
4-Bromosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod tání: 50…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06252606
CAS číslo: 22532-62-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III