Tisk…
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Methylsulphonyl)indoline
OR6977-1G
APOSOR6977-1GEA 1740 CZK
APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Vzorec: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319203
CAS číslo: 387350-92-7