Tisk…
3-Methylsalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-25GEA 2650 CZK
APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyde
3-Methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 209 °C
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040798
CAS číslo: 824-42-0