Tisk…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 622 CZK
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C11H14O2
MW: 178.2277 g/mol
Bod varu: 78…79 °C/1mmHg
Hustota: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00778877
CAS číslo: 24623-65-2