Tisk…
3-Chlorosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-chlorobenzaldehyde
OR6968-1G OR6968-500MG
APOSOR6968-1GEA 1990 CZK
APOSOR6968-1G APOSOR6968-500MG
3-Chlorosalicylaldehyde 98%
3-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod tání: 52…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973581
CAS číslo: 1927-94-2