Tisk…
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 4370 CZK
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.061 g/mol
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075824
CAS číslo: 69383-59-1