Tisk…
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromophenyl Methyl sulphone, 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 3540 CZK
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
2-Bromophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368924
CAS číslo: 33951-33-6