Tisk…
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 622 CZK
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
2-Chlorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 17482-05-2