Tisk…
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 622 CZK
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
4-Chloropyridine hydrochloride
Vzorec: C₅H₅Cl₂N
Bod tání: 210 °C (subl.)
Bod vzplanutí: 198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012829
CAS číslo: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1