Tisk…
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 2200 CZK
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Bod tání: 32…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661170
CAS číslo: 3430-13-5