Tisk…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 3580 CZK
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Bod varu: 99…100 °C/14mmHg
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005976
CAS číslo: 177-11-7
EINECS: 205-868-6