Tisk…
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6939-250MG OR6939-100MG
APOSOR6939-250MGEA 2480 CZK
APOSOR6939-250MG APOSOR6939-100MG
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665832
CAS číslo: 5247-86-9