Tisk…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6938-100G OR6938-1KG OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA 705 CZK
APOSOR6938-100G APOSOR6938-1KG APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Vzorec: C₉H₁₉NO
Bod varu: 212…215 °C
Bod tání: 129…133 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005983
CAS číslo: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
UN: 3259
ADR: 8,III