Tisk…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6937-5G OR6937-100G OR6937-500G
APOSOR6937-5GEA 1170 CZK
APOSOR6937-5G APOSOR6937-100G APOSOR6937-500G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Vzorec: C₉H₂₀N₂
Bod varu: 188…189 °C
Bod tání: 16…18 °C
Hustota: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005984
CAS číslo: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
UN: 2735
ADR: 8,III