Tisk…
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylpiperidin-3-ol, N-Methyl-3-piperidinol
OR6933-1G OR6933-25G OR6933-5G
APOSOR6933-1GEA 417 CZK
APOSOR6933-1G APOSOR6933-25G APOSOR6933-5G
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 76…78 °C/11mmHg
Hustota: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006495
CAS číslo: 3554-74-3
EINECS: 222-609-2