Tisk…

4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol

OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 705 CZK
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Bod varu: 198…200 °C
Bod tání: 26…31 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006500
CAS číslo: 106-52-5
EINECS: 203-406-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR