(±)-Pipecolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
OR6924-10G
OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA
622
CZK
APOSOR6924-10G
APOSOR6924-25G
(±)-Pipecolinic acid 98%
(±)-Pipecolinic acid
Vzorec:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129.16 Bod tání: 280…283 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064347 CAS číslo: 535-75-1 EINECS: 223-737-1 |