Tisk…
(±)-Isonipecotic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 992 CZK
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
(±)-Isonipecotic acid
(±)-Isonipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16
Bod varu: 264
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006004
CAS číslo: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208