Tisk…
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6920-1G OR6920-5G
APOSOR6920-1GEA 1990 CZK
APOSOR6920-1G APOSOR6920-5G
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂S
Bod varu: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320903
CAS číslo: 461046-73-1