Tisk…
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-{2-[Bis(isopropyl)amino]ethyl}piperazine
OR6919-10G OR6919-2G OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA 6880 CZK
APOSOR6919-10G APOSOR6919-2G APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Vzorec: C₁₂H₂₇N₃
MW: 213.37 g/mol
Bod varu: 64…66 °C/0.1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320902
CAS číslo: 59955-93-0
UN: 2735
ADR: 8 III