N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(3-Diethylaminopropyl)piperazine
OR6916-5G
OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA
5960
CZK
APOSOR6916-5G
APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Vzorec:
C₁₁H₂₅N₃ MW: 199,34 g/mol Bod varu: 105…106 °C/3mmHg Hustota: 0,9063 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075182 CAS číslo: 22764-55-2 UN: 2735 ADR: 8,III |