4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6914-250MG
OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA
622
CZK
APOSOR6914-250MG
APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ Bod tání: 121…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320687 CAS číslo: 62790-50-5 |